Cleanroom doekjes, steriel, SterileSorb™
Leverancier: CONTEC
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
C2-1212IR C2-99IR/25
115-1856EA 712 EUR
115-1856 115-0498
Cleanroom doekjes, steriel, SterileSorb™
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Steriele cleanroom doekjes
Non-woven, hydroentangled polyester/cellulose. Ideaal voor het schoonvegen van producten voordat ze in de cleanroom gebracht worden.
  • Ontworpen voor niet-schurende toepassingen zoals het schoonvegen en absorberen van gemorste vloeistoffen in de cleanroom
  • Absorberend, duurzaam en lage deeltjesafgifte
  • De doekjes hebben een SAL (Sterility Assurance Level) van 10-6
Certificaten: AAMI/ISO 11137 Method 1 richtlijnen
Opgelet: Nauwkeurige gegevens op moment van publicatie, de laatste testresultaten en testmethoden kunnen gevonden worden op de website van de leverancier.