Cleanroom doekjes, vochtig, SATWipes® Sigma™
Leverancier: CONTEC
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SAT-C1-100 SAT-C1-7030BPR SAT-C1-1090
115-1870EA 422 EUR
115-1870 115-2825 CONTSAT-C1-1090
Cleanroom doekjes, vochtig, SATWipes® Sigma™
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Vochtige cleanroom doekjes
SATWIPES® Sigma™ consists of a perforated roll of saturated wipes which are dispensed through a center-pull canister. The wipes are made of 55% cellulose and 45% polyester presaturated with IPA and DI water.
  • Voor het schoonvegen van procesinstrumenten en andere apparatuur voor ze de cleanroom binnengebracht worden
  • Gedoseerd met een trekbeweging vanuit het midden van een rol in een herbruikbare bus
  • Stevig en duurzaam
  • Lage deeltjesafgifte en extraheerbare verontreinigingen
  • Elke verpakking is individueel lotgenummerd
Ideaal voor minder kritische toepassingen. Ideaal voor algemene reiniging en oppervlaktevoorbereiding.
Non-woven 100% polyester reinigingsdoekjes, bevochtigd met 100% isopropanol.
Leveringsinformatie: Worden geleverd in rollen van 100 stuks, 12 rollen per doos, inclusief een voor hergebruik geschikte bus.
Opgelet: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904