Cleanroom doekjes, ThermaSeal™ 60
Leverancier: Texwipe
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
TX2069 TX2068B TX2069B TX2064 TX2064B TX4392
115-0466EA 45.3 EUR
115-0466 115-1888 115-1889 115-1887 TEXWTX2064B TEXWTX4392
Cleanroom doekjes, ThermaSeal™ 60
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Droge cleanroom doekjes
ThermaSeal™- Doekjes zijn vervaardigd uit hot-cut polyester voor algemene reiniging in kritische omgevingen. Ideaal voor het reinigen van medische apparaten, beeldschermen en producten in de semiconductorindustrie en bij micro-elektronica.
  • Met hitte afgedichte randen om afgifte van vezels te verminderen
  • Uitstekend absorptievermogen, goede schuurbestendigheid
  • Chemisch compatibel met standaardoplosmiddelen en alcoholen
  • Autoclaveerbaar
Kleur: wit
Nauwkeurige gegevens op moment van publicatie, de laatste testresultaten en testmethoden kunnen gevondenMore Product Information