Cleanroom doekjes, vochtig, Prosat®
Leverancier: CONTEC
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PS-911EB/ETOH PS-911ETOH
115-0546EA 1130 EUR
115-0546 115-1422
Cleanroom doekjes, vochtig, Prosat®
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Vochtige cleanroom doekjes
Geschikt voor omgevingen van klasse 100, ISO 5/M3,5.
  • Gedenatureerd ethanol is minder toxisch en irriterend voor de ogen dan IPA
  • Verhoog de controle van oplosmiddelen en verlaag zo de VOS-emissies
  • Zakje opent eenvoudig en de schoonmaakdoekjes zijn klaar voor gebruik
  • Steriel en niet-steriel beschikbaar
Ze zijn ideaal voor het reinigen of schoonvegen van procesinstrumenten en ander gereedschap en de reiniging na monstername met Rodac-platen.
Steriele versie geschikt voor gebruik in Klasse A omgevingen. Niet-steriele versie geschikt voor cleanrooms van Klasse 100, ISO 5, M3.5.
Kleur: wit
Verpakking: verpakt in hersluitbare zakken om de reinheid en de verzadigingsniveaus van de oplosmiddelen intact te houden. Elke zak is voorzien van een batchnummer voor traceerbaarheid.
Opgelet: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904