Doekjes, multifunctioneel, Tork
Leverancier: Essity
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Tork®
115-0640EA 224 EUR
115-0640 115-0639 115-0338 115-1658 115-0339
Doekjes, multifunctioneel, Tork
Schoonmaakdoekjes Herbruikbare reinigingsdoeken Doeken voor algemeen gebruik
Sterke en duurzame reinigingsdoekjes van textiel voor gebruik in een groot aantal omgevingen. Dankzij de zachtheid en flexibiliteit zijn de doekjes bij uitstek geschikt voor reinigen, afnemen en poetsen in besloten ruimtes.
  • Cellulose/PP/Polyester, herbruikbaar
  • Bestand tegen oplosmiddelen en zowel droog als nat zeer sterk
  • Groot absorptievermogen
  • Pluisarm
Kleur: wit of blauw.