Centerfeed papierrollen en doekjes, Tork
Leverancier: Essity
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
101250 131135 121206 150109 120155 100134 66310 130034 130100 128207 130041 130045 130050 130052 130070 130081 130062 128208 129239 129237 130060 129262 130080 101221 120123 100130 130042 130044 473382
115-2409EA 149 EUR
115-2409 115-0219 115-0213 115-1610 115-0210 115-0209 115-1697 115-0333 115-0334 115-1598 115-3109 115-0637 115-0215 115-0636 115-3112 115-0633 115-0635 115-1599 115-1602 115-1601 115-1607 115-1603 115-0656 115-1263 115-1264 115-1394 115-1604 115-1606 SCAA473382
Centerfeed papierrollen en doekjes, Tork
Schoonmaakdoekjes Doekjes en handdoeken voor eenmalig gebruik Doekjes voor algemeen gebruik
Centerfeed doekjes en roldoekjes voor Tork dispensersystemen, leverbaar in diverse kwaliteiten:
  • Tork Heavy-Duty: zachte, premium kwaliteit voor de zwaarste reinigingstaken - met een betere en snellere absorptie dan andere handdoeken en doekjes
  • Tork Plus: tissues en doekjes met verhoogde prestaties volgens de basisvereisten of beter - met een goede absorptie, helderheid en sterkte
  • Tork Basic: tissues en doekjes van standaardkwaliteit voor algemene taken