Poetsdoekjes, WYPALL* X60
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
6035 8370 6034 8371 8380
115-2166EA 90.1 EUR
115-2166 115-2104 115-2063 115-1279 115-1988
Poetsdoekjes, WYPALL* X60
Schoonmaakdoekjes Doekjes en handdoeken voor eenmalig gebruik Doekjes voor delicate taken
Durable uniformly reinforced towels for demanding jobs. Can be used in medium to heavy duty applications.
  • Embossed surface traps and holds dirt and liquids
  • No adhesives or binders; wipes leave nothing behind
  • Tough enough for big jobs, yet soft enough for face and hands
  • Rolls can be used with dispensers 115-0045, 115-1533 or 115-2038
Kleur: wit, blauw