Poetsdoekjes, WYPALL* X70
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
8381 7867 8387 8389
115-1281EA 171 EUR
115-1281 115-1278 115-1282 KIMB8389
Poetsdoekjes, WYPALL* X70
Schoonmaakdoekjes Herbruikbare reinigingsdoeken Doeken voor algemeen gebruik
Vervaardigd van snel absorberend Hydroknit® materiaal, een hydraulisch gevormde samenstelling van cellulose en polypropyleen, zonder hechtmiddelen of chemische bindmiddelen. Voor gebruik in productieprocessen met hoge belasting, zoals de metaalindustrie, en verwerkingsfabrieken voor chemicaliën, raffinage, rubber en kunststoffen.
  • Durable, rag-tough construction and a textured surface, yet soft and pliable
  • Rags are reusable and will not fall apart when wet
  • Long lasting, on-the-job performance allows extended usage, reducing cost and waste
  • Large roll (115-2100) can be used with dispensers 115-0045, 115-1533 and 115-2038
Colour: White.
Colour: White
Opgelet: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.