Dispensers voor wisdoekjes en doekjes, Tork W1 / W2 / W3 / W4
Leverancier: Essity
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
207210 652000 652008 652100 652108 653000 653008 654000 654008
115-0335EA 50.1 EUR
115-0335 115-1265 115-1399 115-1266 115-1400 115-1267 115-1268 115-1269 115-1401
Dispensers voor wisdoekjes en doekjes, Tork W1 / W2 / W3 / W4
Dispensers voor doekjes
W1: De Tork Performance-dispensers voor grote rollen zijn ergonomisch ontworpen dispensers met veilige en betrouwbare afscheuropening, eenvoudig te plaatsen rollen en een extra stabiele constructie, wat belangrijk is in veel industriële omgevingen. Het vloermodel is mobiel en eenvoudig te verplaatsen dankzij de flexibele wielen. Met het wandmodel (wandmontage) kan ruimte worden bespaard.
- Met glasvezel versterkte tanden
- Duurzaam en gaat lang mee door de degelijke metalen constructie
- Voor grote rollen papier
W2: Het elegante Tork Performance W2-doekjesdispensersysteem kan zowel papier als non-woven navullingen uitgeven. Het systeem biedt een optimale bescherming voor papier tegen vuil, vocht en diefstal.
- Stevige constructie en solide fabricage zorgen voor betrouwbaarheid en duurzaamheid
- Waterbestendige afdichtingen beschermen de doekjes: betere hygiëne en minder verspilling
- Klep opzij: bespaart tijd en kosten bij navullen
W3: De Tork-dispenser voor rollen doekjes is een dispenser met hoge capaciteit die eenvoudig kan worden nagevuld. Dankzij de capaciteit voor grote rollen is deze ideaal voor ruimtes met een hoog verbruik.
- Geoptimaliseerde enkelhandige uitgifte voor alle toepassingen: gebruikers kunnen zoveel pakken als ze willen, of één doekje per keer
- Flexibel gebruik: de doos kan op de legplaat van de dispenser worden geplaatst of worden meegenomen naar de gewenste werkplek
W4: De Tork Performance-dispenser voor gevouwen doekjes kan aan de wand worden bevestigd en is eenvoudig te verwijderen. Het systeem zorgt voor hygiënische bescherming en uitgifte per stuk om verbruik en afval te verminderen.
- Wandsteun voor bevestiging: eenvoudige installatie, vergemakkelijkt de reiniging
- Flexibele montageopties met magneten: boren niet nodig