pH-elektroden, voor draagbare meters Knick® Portamess®
Leverancier: HAMILTON BONADUZ
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
242066 242068 242070
662-9230EA 310 EUR
662-9230 662-9235 662-9243
pH-elektroden, voor draagbare meters Knick® Portamess®
Elektroden pH-elektroden
Deze elektrodes zijn uitermate geschikt voor KNICK® Portamess®-uitrustingen. De elektrodekop vormt een hermetische dichting met de Portamess®-buis.
  • Liq-Glass Knick Temp DIN: Everef-referentiesysteem biedt stabiele potentialen, met lange levensduur van de sensor tot gevolg
  • Double Pore Knick/Polyplast Knick Temp DIN: Ag/AgCl-referentiesysteem
  • Speciaal geformuleerde elektrolyten maken pH-metingen van waterige en biologische (proteïne bevattende) matrices mogelijk
  • Speciale membraanvormen voor kleine monstervolumes of halfvaste monsters
pH-bereik: 0 naar 14
* Geïntegreerde temperatuursensor
Bestelinformatie: Geleverd met individueel ijkcertificaat en serienummer.