VWR®, Speciale pH-elektroden
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
662-1793EA 178 EUR
662-1793 662-1797 662-1798 662-0084 662-0085 662-1763 662-1764 662-1765 662-1766 662-1767 662-1768 662-1769 662-1770 662-1773 662-1774 662-1775 662-0455
VWR®, Speciale pH-elektroden
Elektroden pH-elektroden
pH-elektroden met 1 m vaste kabel of S7-connector.
  • Gecontroleerd op vijf punten tijdens het fabricageproces en gestempeld om de kwaliteit te waarborgen
  • Opbergweekfles om de elektrode te beschermen, het artikel in topconditie te houden en direct klaar voor gebruik
pH-bereik: 0 tot 14
Temperatuurbereik: 0 tot +100 °C (10 tot 100 °C voor platte punten)
Reactietijd: 95% <1 second (95% <5 seconden voor platte tips)
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable