pH-elektroden, InLab® Micro / InLab® Nano / InLab® NMR
Leverancier: Mettler - Toledo
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
59904572 51343160 51343161 51343165 51343164
662-1618EA 622 EUR
662-1618 662-2863 662-2866 662-2864 662-1347
pH-elektroden, InLab® Micro / InLab® Nano / InLab® NMR
Elektroden pH-elektroden
Met S7 of BNC connector
  • ARGENTHAL™ referentiesysteem met ionenval voor zilverionen (InLab® Nano / NMR: Ag/AgCl)
  • XEROLYT®EXTRA polymeerelektroliet: hoge signaalstabiliteit, zeer korte reactietijd en hoge chemische bestendigheid (InLab® Semi-Micro)
  • InLab® Flex-Micro heeft een dunne, flexibele schacht (Ø 6 mm): ideaal voor het meten van pH waarden in reageerbuisjes en andere kleine containers
pH range: 0 - 14 for InLab® Micro/Micro Pro/Semi-Micro-L; 0 - 12 for InLab® Semi-Micro
Material: Glass
Bestelinformatie: Wordt geleverd met testcertificaat Andere elektroden op aanvraag.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable