pH-elektrodes, InLab®, serie Expert
Leverancier: Mettler - Toledo
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
51340288 51343100 51343101 51343102 51343103 51343104 51343105
662-2738EA 385 EUR
662-2738 662-2839 662-2840 662-2841 662-2842 662-2843 662-2844
pH-elektrodes, InLab®, serie Expert
Elektroden pH-elektroden
Ideaal voor kritische monsters, zoals suspensies van monsters met een onbekende samenstelling (bijv. afvalwater).
  • ARGENTHAL™ reference system with silver-ion trap
  • Solid XEROLYT® polymer electrolyte: No need for a junction (no possibility of contamination)
  • Unbreakable PEEK shaft
  • Conform to RoHS ('Restriction of Hazardous Substances' in electrical and electronic equipment) and WEEE ('Waste Electrical and Electronic Equipment')
pH-bereik: 0 tot 14
Temperatuurbereik: 0 tot 100 °C
Temperatuurvoeler: NTC30 kOhm voor InLab® Expert Pro en InLab®More Product Information