pH-elektroden Eonomy, InLab®, Easy serie
Leverancier: Mettler - Toledo
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
51343010 51343011
662-2818EA 137 EUR
662-2818 662-2819
pH-elektroden Eonomy, InLab®, Easy serie
Elektroden pH-elektroden
Robuuste en rendabele elektroden, eenvoudig te bedienen.
  • Onderhoudsvrije gel-elektrolyt
  • Toepassingen: Zeer zoute oplossingen; frisdrank en bier; aquaria
  • Conform de RoHS-richtlijn (richtlijn inzake de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur) en WEEE-richtlijn (AEEA, Afval van elektrische en elektronische apparatuur)
pH-bereik: 0 - 14
Temperatuurbereik: 0 tot 80 °C
Referentiesysteem: Ag/AgCl
Bestelinformatie: Wordt geleverd met testcertificaat. Andere elektroden op aanvraag.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable