VWR® pHenomenal® Electrode Stand
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR® pHenomenal®
662-1169EA 156 EUR
662-1169
VWR® pHenomenal® Electrode Stand
Elektrodehouders
De elektrode-arm die zich in vrijwel elke richting kan bewegen, houdt maximaal 4 elektroden + 1 temperatuurelektrode veilig en stevig in de geselecteerde stand. De houder kan met de vingertoppen gemakkelijk omhoog of omlaag worden gebracht en worden gedraaid. De gelede arm kan op drie punten worden versteld terwijl de elektroden in verticale stand worden gehouden.
  • Ideaal voor meerdere meetwaarden
  • Geschikt voor alle standaardelektroden
  • Draaibaar over 360° en uitstrekbaar tot 53 cm