Referentie-elektroden, InLab® Reference
Leverancier: Mettler - Toledo
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
51343190 51343191 51343192
662-2871EA 166 EUR
662-2871 662-2872 662-2873
Referentie-elektroden, InLab® Reference
Elektroden pH-elektroden
Referentie-elektroden met S7-connector.
  • InLab® Reference Plus is ideaal voor metingen in combinatie met ionenselectieve elektroden
  • Referentiesysteem voor de InLab® Reference serie: ARGENTHAL™ met ionenval voor zilverionen (geen gevaar voor verontreiniging door sulfiden en eiwitten)
Material: Glass
Bestelinformatie: Wordt geleverd met testcertificaat en zonder kabel. Andere elektroden op aanvraag.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable