Vertical Laboratory Autoclaves (Made of Aluminium)
Leverancier: CERTOCLAV
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
8501312 8501318 8502312A 8502318A 8501312A 8501318A 8501412 8501412A 8501418 8502418 8501418A 8502412
481-0076EA 2760 EUR
481-0076 481-0077 481-0078 481-0079 481-0240 481-0241 481-0780 481-0831 481-0832 481-0781 481-0833 481-0834
Vertical Laboratory Autoclaves (Made of Aluminium)
Sterilisatoren Autoclaven (stoomsterilisatoren)
De compacte CertoClav is ook geschikt voor de kleinste laboratoria. Alle artikelen die constant nodig zijn, kunnen op de werkplek worden gesteriliseerd: media, glazen recipiënten, metaal, rubber, textiel en stoombestendige synthetische materialen.
De natuurlijke stoomcirculatie die door de ronde kamer wordt opgewekt en de aangebrachte stoomafvoerkraan garanderen een effectieve ontluchting, hetgeen een absolute voorwaarde voor een perfecte sterilisatie van holle en cilindrische voorwerpen is.
CV-EL modellen: met 4 werkingstemperaturen/drukken: 115 °C/0,7 bar; 121 °C/1,3 bar; 125 °C/1,4More Product Information
Order Now
Specificaties
Model CV-EL 12 L GS CV-EL 18 L GS CV-MultiControl 12 L CV-MultiControl 18 L CV-EL 12 L GS CV-EL 18 L GS CV-EL 12 L GS CV-EL 12 L GS CV-EL 18 L GS Multicontrol 18 l CV-EL 18 L GS Multicontrol 12 L
Environmentally Preferable
Inhoud 12 L 18 L 12 L 18 L 12 L 18 L 12 L 12 L 18 L 18 L 18 L 12 L
Materiaal Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
Temperatuur 125 or 140 °C 125 or 140 °C 115 or 121 °C 115 or 121 °C 125 or 140 °C 115 or 121 °C 125 or 140 °C 115 or 121 °C
Temperatuurbereik 20...140 °C (adjustable) 20...140 °C (adjustable) 20...140 °C (adjustable) 20...140 °C (adjustable)
Max. druk 2,7 bar 2,7 bar 2,7 bar 2,7 bar 2,7 bar 2,7 bar 2,7 bar 2,7 bar 2,7 bar 2,7 bar 2,7 bar 2,7 bar
Interne Ø×H 240×260 mm 240×390 mm 240×260 mm 240×390 mm 240×260 mm 240×390 mm 240×260 mm 240×260 mm 240×390 mm 240×390 mm 240×390 mm 240×260 mm
b×d×h (buitenkant) 395×275×505 mm 395×275×665 mm 395×275×480 mm 395×275×590 mm 395×275×505 mm 395×275×665 mm 395×275×505 mm 395×275×505 mm 395×275×665 mm 395×275×590 mm 395×275×665 mm 395×275×480 mm
Gewicht van controle-eenheid 1,6 kg 1,6 kg 1,6 kg 1,6 kg
Gewicht 6,2 kg 7,6 kg 6,6 kg 8,5 kg 6,2 kg 7,6 kg 7,0 kg 7,0 kg 9,0 kg 9,0 kg 9,0 kg 7,0 kg
b×d×h regeleenheid 240×160×90 mm 240×160×90 mm 240×160×90 mm 240×160×90 mm
Elektrisch 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz