Accessoires voor printers en balansen
Leverancier: OHAUS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
80850000 80850043 21253677 00410024 12101511 80252038 80251993 80252580 80252581 80252584 80251931 80251930 80500552 83021082 83021083 83021085 83021102 21203204 30529322 12120799 30059316 30063920 30064202 30093334 12120761 30628012 30467918 30529323
611-5111EA 70.7 EUR
611-5111 611-0598 611-1525 611-2423 611-4299 611-3887 611-5412 611-2540 611-2541 611-2543 611-2538 611-2537 611-2574 611-2416 611-2417 611-2419 611-2421 611-3748 611-2579 611-2580 611-2572 611-2622 611-2573 611-3751 OHAU12120761 611-5061 OHAU30467918 OHAU30529323
Accessoires voor printers en balansen
Balansen en Weegschalen
De SF40A impactprinter en de STP103 thermische printer zijn compatibel met elke Ohaus-balans met een RS232-interface. Ze zijn met name handig wanneer ze worden gekoppeld aan een Ohaus-balans met GLP-functionaliteit, omdat ze een hardcopy-audittrail kunnen bieden. Een printerkabel is vereist (maar wordt niet meegeleverd) voor specifieke Ohaus-balansen.
Certificaten:
Informatie over toebehoren:
Bestelinformatie: Er is een grote verscheidenheid aan accessoires en vervangende onderdelen voor Ohaus-balansen en de meest gebruikte worden hieronder vermeld: Voor meer artikelen kunt u terecht op de lokale Avantor-website.
Leveringsinformatie:
Opgelet:
Order Now