Vochtigheidsweegschalen, MA100
Leverancier: Sartorius Balances
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MA100C000230V1 MA100H000230V1 MA100Q000230V1
611-1100EA 11640 EUR
611-1100 617-1104 611-1609
Vochtigheidsweegschalen, MA100
Analysatoren Vochtigheidsbalansen
De MA100 is een nauwkeurig en flexibel, configureerbaar model met een gebruiksvriendelijk toetsenbord en softwaremeldingen voor eenvoudige toegang tot alle werkingsmodi en voor gegevensinvoer.
  • SPRM - hiermee kunnen de bedrijfsparameters worden aangepast aan de resultaten van een beschikbare referentiemethode en worden opgeslagen als een routine-droogmethode
  • Toegang tot monsterkamer via gemotoriseerde klep voorzien van verwarmingseenheid vermindert storende effecten
  • Wachtwoordbeveiliging van parameters
  • Ingebouwd ijkgewicht
  • Volledig automatische eindpuntbepaling en een continue bewaking van de droogcurve, terwijl het proces wordt gestopt zodra het monster een constant gewicht heeft bereikt
Designed for quality control and research and development. Fast and easy control of the accuracy through DIN/ISO-compliant self-testing and self-calibrating capabilities to built-in calibration weight, reproTEST function and temperature adjustment set.
Bestelinformatie: Een reeks gecontroleerde uitvoeringen (achtervoegsel 0CE) voor gebruik bij wettelijke metrologie in de Europese Economische Ruimte is verkrijgbaar - neem contact op met Avantor voor meer informatie.