Minikoelbox
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
114930 114935 114940
479-1241EA 116 EUR
479-1241 479-1242 479-1243
Minikoelbox
Dozen Koelboxen en koeltassen
PC, geel, met doorzichtig deksel. Handhaaft temperatuur van 0 ° C gedurende 60 minuten.
  • Duurzaam polycarbonaat gevuld met niet-giftige gel
  • Mini-koelers bevatten twaalf buizen van 0,5 tot 2,0 ml
Minikoelers zijn ontworpen om een breed scala aan oplossingen (enzymen, DNA, RNA, celsuspensies) te beschermen door de vriestemperaturen op de laboratoriumtafel te handhaven.