VWR®, Modulaire Verwarmingsblokken en Accessoires voor Blokverwarmers
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
460-3211EA 147 EUR
460-3211 460-3235 460-3212 460-3234 460-3223 460-3221 460-3245 460-3246
VWR®, Modulaire Verwarmingsblokken en Accessoires voor Blokverwarmers
Blokverwarmers Blokken
Vervaardigd uit een blok massief geanodiseerd aluminium.
  • Nauw contact tussen buisjes en blokwanden zorgt dat de warmte optimaal wordt vastgehouden
  • Ieder blok heeft een thermometerboring voor de meting van bloktemperatuur
Enkele blok b×d×h: 95×76×51 mm
Dubbele blok b×d×h: 95×152×57 mm