Verwisselbare blokken voor blokverwarmers QBA, QBD en QBH
Leverancier: GRANT INSTRUMENTS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
QB-13 QB-50 QB-0 QB-10 QB-12 QB-16 QB-18 QB-24 QB-E0 QB-E1 QB-E2 QB-H QDP-FL QDP-H QB-17H
460-8211EA 186 EUR
460-8211 460-8212 460-8510 460-8511 460-8512 460-8513 460-8514 460-8515 460-8516 460-8517 460-8123 460-8124 460-0084 460-0085 460-0182
Verwisselbare blokken voor blokverwarmers QBA, QBD en QBH
Blokverwarmers Blokken
De Grant-blokken zijn 63 mm diep en maken nauwkeurige temperatuurregeling voor toepassingen met reageerbuizen mogelijk.
  • Geschikt voor buisjes, strips en microplaten van 0,2 ml
  • Kunnen worden gebruikt met 96-wells-microtiterplaten, standaard/voor hoge temperaturen
Enkel blok B×D×H (mm): 140×50×63
Verwisselbare blokken van dubbele grootte, alleen voor QBA2, QBD2 en QBH2.
Vooral nuttig voor toepassingen in de moleculaire biologie en biotechnologie.
De blokken van het type QDP-H (460-0085) voor microplaten, strips en afzonderlijkeMore Product Information