Blokthermostaten, digitaal, met hoge temperatuur, BT5D
Leverancier: GRANT INSTRUMENTS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BT5D-16 BT5D-26
460-0063EA 5620 EUR
460-0063 460-0064
Blokthermostaten, digitaal, met hoge temperatuur, BT5D
Blokverwarmers Digitale blokverwarmers
Digitale blokverwarmers voor hoge temperaturen met enkel, vast, aluminium blok. Met microprocessorregeling, digitale temperatuurinstellingen en -weergave, alarmen voor te hoge en te lage temperaturen en een geregelde verwarmingssnelheid. De verwarmers hebben een LED-display met een instelnauwkeurigheid van 0,1 °C en een weergavenauwkeurigheid van 1 °C.
  • Bedrijfstemperatuurbereik: omgevingstemperatuur 10 tot 400 °C
  • Timer voor werkingsduur van 1 tot 9999 min of continue werking
  • Ideaal voor gebruik bij hoge temperaturen - er hoeft geen olie te worden