Calorimeters, C 7000
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
8800900 8801400
622-0018EA 53380 EUR
622-0018 IKAA8801400
Calorimeters, C 7000
Calorimeters
De calorimeter C 7000 is ontworpen om de calorische waarde van monsters te meten in een droge procedure.
  • Hoge monsternamefrequentie
  • Nauwkeurige bepaling van de calorische waarde volgens ISO 1928
  • Automatische identificatie van bomcalorimeters
  • De standaard bomcalorimeter C 7010 kan gemonteerd worden op een C 14 kroes voor eenmalig gebruik
  • Verbindingsinterface voor balans, printer en pc
De temperatuur wordt gemeten in de bomcalorimeter. Meetperioden worden beperkt tussen 3 en 7 minuten, afhankelijk van het type monster. Met het speciale coderingssysteem kan de calorimeter het gebruik van 8 verschillende bomcalorimeters beheren.
Bestelinformatie: Set 1 wordt geleverd met een standaard bomcalorimeter C 7010, een C 7002 koeler en een C 48 zuurstof-vulstation. Set 2 is hetzelfde, behalve dat het een C 7012 halogeenbestendige bomcalorimeter bevat.