Rotors voor 5804/5804 R/5810/5810 R
Leverancier: EPPENDORF
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5804709.004 5804715.004 5804719.000 5804726.006 5804727.002 5804730.003 5804740.009 5804735.005 5820715.006 5804746.007 5820771.003 5820772.000 5820760.001 5820765.003
521-0044EA 1520 EUR
521-0044 521-0046 522-2454 521-0049 521-0050 521-0051 521-0055 521-0054 521-2073 521-1957 521-2080 521-2081 521-2076 521-2078
Rotors voor 5804/5804 R/5810/5810 R
Centrifuge Rotoren
Let op: Een software-update zal nodig zijn voor oudere centrifugemodellen bij gebruik van deze rotoren. Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met onze customer service.
  • Precision-engineered for optimal sample separation
  • All fixed-angle rotors, rotor lids, buckets, caps and adapters can be autoclaved (121 °C, 20 min)
  • Accessories (adaptors and buckets) further customise your centrifuge setup
  • Aerosol-tight options available
Experience precision in high-performance centrifugation with Eppendorf Rotors designed for centrifuge 5804/5804 R. TheseMore Product Information