Vacuümcentrifuges, tafelmodel, CentriVap®
Leverancier: LABCONCO
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
7460030 7811030 7810033 7460035 7810030 7810031 7810032 7810034 7810035 7810036 7810037 7811035 7970030 7970035 7385030 7385035 7811031 7811036
531-0162EA 10200 EUR
531-0162 531-0168 531-0835 LBCP7460035 521-1545 521-1546 521-1547 531-0964 531-0965 53-10966 531-0967 LBCP7811035 531-0836 531-0968 521-1544 LBCP7385035 LBCP7811031 LBCP7811036
Vacuümcentrifuges, tafelmodel, CentriVap®
Verdampers Centrifugale verdampers
CentriVap®-vacuümconcentratoren zijn beschikbaar in diverse configuraties. Het CentriVap® DNA-model wordt geleverd met een ingebouwde membraanpomp van 34 liter per minuut, twee glazen koelvallen van 177 ml en een DNA-rotor (60×1,5/2,0 ml en 72×0,5 ml). Versie met een glazen deksel wordt aanbevolen voor de verdamping van solventen die niet compatibel zijn met acryl (aceton, acetonitril, ethanol, DMSO, enz.). Het zuurbestendige model wordt aanbevolen voor corrosieve solventenen (TFA, azijnzuur, enz.).
  • Kamer van aluminium met epoxycoating
  • Centrifugeren, geregeld door de microprocessor, tot wel 1725 min-1 en verwarming, geregeld door de microprocessor, tot wel +100 °C
  • Bedieningspaneel met aan/uit-knop, voorverwarmingsknop, knop voor optionele extra verwarming, parameterinstelling, drie Quick-Start™ knoppen en Quick-Stop™ systeem
  • Automatische vacuümaflaatklep
  • Breed LCD-scherm geeft het programmanummer, de huidige en aanbevolen temperatuur, de opwarmtijd, de cyclusduur en de optionele activering van extra verwarming weer
Collects evaporated liquid from the CentriVap® and protects the vacuum pump from corrosion. The cold trap may also be used in other laboratory applications such as freeze drying and desiccation. It is recommended to use a glass insert to protect the cold trap from corrosion when working with acids.
The collector is made from stainless steel and can collect up to 4 l of liquid. Luminous indicator signals when the operating temperature of −40 °C for the collector coil has been reached. With two Quick-Disconnect fittings for connection to a CentriVap Concentrator CFC-free refrigeration system includes a high-capacity, 1/3 hp compressor that can lower the temperature to −50 °C in less than 30 minutes with a quick start procedure.
On the ultra-low temperature model: CFC-free refrigeration system includes one 1/4 hp compressor and one 1/3 hp compressor to lower the temperature to −85 °C in less than 40 minutes.
Bestelinformatie: vacuümpomp, rotor en koelval zijn vereist, maar niet meegeleverd (behalve voor de CentriVap® DNA). Neem contact op met onze customer service om uw applicatie te bespreken en voor advies over de beste pomp-, rotor- en koelvalopties. Andere modellen zijn beschikbaar, neem contact op met onze customer service voor meer informatie.