VWR® MiniArray, Microcentrifuge
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR® MiniArray
521-2849EA 268.5 EUR
521-2849 521-2851 521-2850
VWR® MiniArray, Microcentrifuge
Centrifuge Microcentrifuges
Ideaal voor het drogen van objectglaasjes. Ze kunnen ook in een koude ruimte worden gebruikt.
  • Geluidsarm en compact
  • 2 objectglaasjes zijn in slechts 10 seconden droog zonder spatten
  • Herbruikbare cassettes voor het opvangen van vloeistof van het objectglaasje tijdens het centrifugeren
On closing the lid, the rotor quickly accelerates to maximum speed. Pressing the button stops the operation and opens the lid. Alternatively, the unit can be turned on and off with the switch on the back.
Bestelinformatie: De MiniArray wordt geleverd met rotor en twee cassettes voor objectglaasjes.