Microcentrifuges, Pico™ & Fresco™
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
75002410 75002425 75002475 75002476 75002491 75002423 75002414 75002553
521-1095EA 2460 EUR
521-1095 521-1098 521-1099 521-1100 521-1101 HERA75002423 HERA75002414 HERA75002553
Microcentrifuges, Pico™ & Fresco™
Centrifuge Microcentrifuges
Pico™ (ventilated) and Fresco™ (refrigerated) centrifuges are available in two speed options. Pico™ and Fresco™ 17 are perfect for routine laboratory work, while the Pico™ and Fresco™ 21 are ideal for high-end research applications.
  • De rotor met 24 plaatsen kan worden gebruikt voor alle buisjes van 1,5 tot 2,0 ml, inclusief minipreparaten en centrifugeerkolommen
  • Samengestelde rotortechnologie, voor grotere chemische bestendigheid en snellere acceleratie en deceleratie in vergelijking met traditioneel aluminium
  • Uniek ClickSeal®-rotordeksel voor insluiting