Chloride-analyser, model 926
Leverancier: SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
92600009 92600109
661-0131EA 5500 EUR
661-0131 661-0130
Chloride-analyser, model 926
Elektrochemische meters Chloridemeters
Metingen van de zoutconcentratie (natriumchloride) zijn vereist in de gehele voedingsindustrie (zuivelproducten, bevroren producten, gezouten vlees, dranken, enz. ) en in klinische situaties.
  • Ergonomisch ontwerp, eenvoudig te gebruiken en onderhouden
  • Meet snel en nauwkeurig het chloride- en zoutgehalte
  • Kan meetwaarden in ppm registreren dankzij de gevoeligheid van de coulometrische techniek
Het 926-model is het ideale instrument voor het testen van ontzoutingssystemen of voor de kwaliteitsbewaking van producten die automatisch worden bereid. Model 926More Product Information