Circulatiekoelers, FC-serie
Leverancier: JULABO GmbH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9600063 9600123 9600126 9600160 9600060 9600120 9600163 9600166 9601256 9601060 9601063
473-3221EA 7772 EUR
473-3221 473-3231 473-3232 473-3240 473-3220 473-3230 473-3241 473-3242 473-0024 473-0038 473-0039
Circulatiekoelers, FC-serie
Circulatiethermostaten Gesloten circulatiesystemen Koelingscirculatoren
De milieuvriendelijke circulatiekoelers besparen leidingwater, zijn snel en krachtig en bieden korte afkoeltijden en een hoge efficiëntie. Dankzij het compacte ontwerp passen de koelers op of onder een werkblad in het laboratorium. FC-apparaten zijn voorzien van twee afzonderlijke multidisplays (led) voor de daadwerkelijke en de ingestelde waarden.
  • Ingebouwd verwarmingselement voor koelings- en verwarmingstoepassingen in combinatie met de modellen FC
  • Bij de koelers van het type FC is de verhouding tussen de inlaat- en uitlaattemperatuur instelbaar