Refrigerated coolers, CGR series
Leverancier: GRANT INSTRUMENTS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
C2GR C1GR
GRANC2GREA 3640 EUR
GRANC2GR GRANC1GR
Refrigerated coolers, CGR series
Koelers Tafelmodel koelers
Koelapparaten worden voornamelijk gebruikt als toebehoren voor tegenkoeling bij aansluiting op een verwarmingscirculatiethermostaat, of voor een snelle afkoeling tot lage temperaturen.
  • De spoel past onder de brugplaat van baden zonder de werkruimte te verminderen
  • Hoge koelsnelheid: alternatief voor koeling met droogijs of leidingwater
  • Vernikkelde koperen spoel met een flexibele pijpverbinding van 925 mm
The C1GR coil is suitable for use with all sizes of bath/circulators, whilst the larger height of the C2GR coil makes it suited for larger baths only.
De koelspiraal kan continu worden ondergedompeld in vloeistoffen tot 100 °C met de koeler uitgeschakeld, en kan worden gebruikt om vloeistof vanaf 100 °C af te koelen.
Opmerking: Koelvermogen van +20, 0 tot –10 °C.
Opgelet: Niet ontworpen voor continu gebruik boven 40 °C.