Dompelkoelers, ETK
Leverancier: LAUDA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L001956 L001957 L001960 L001961
LAUDL001956EA 3130 EUR
LAUDL001956 LAUDL001957 LAUDL001960 LAUDL001961
Dompelkoelers, ETK
Circulatiethermostaten Gesloten circulatiesystemen Koelingscirculatoren
Compacte immersiekoelers bieden een snelle tegenkoeling tot onder de omgevingstemperaturen en zijn ideaal voor gebruik in combinatie met verwarmde circulatiethermostaten, waterbaden en koelvallen. De apparaten werken op basis van het principe van directe verdamping, en zijn gemakkelijk inzetbaar dankzij de flexibele slangaansluiting die garant staat voor een veilige werking en lange levensduur.
  • ETK 50 is uitgerust met een temperatuurregeling
  • Het apparaat kan dankzij handige draaggrepen gemakkelijk binnen het laboratorium worden verplaatst
  • Alternatief voor koeling met droog ijs of leidingwater
  • Houder voor koelspiraal aan de zijkant; flexibele en warmte-isolerende slangaansluiting (lengte 1,5 m)
  • De koelapparaten zijn hermetisch afgedicht
Opgelet: * bij −10 °C
Opmerking: het bovenvermelde temperatuurbereik geldt zonder externe verwarming, met externe verwarming bedraagt de maximumtemperatuur +100 °C voor beide apparaten. Koelvermogen bij +20, −10, −30, −40 en −50 °C.