VWR®, externe temperatuursondes voor VWR-koelmachines
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
461-0101EA 411 EUR
461-0101 461-0102 461-0103
VWR®, externe temperatuursondes voor VWR-koelmachines
Temperatuursondes
Externe temperatuursondes voor gebruik van een circulatiepomp met een koelmachine. Maakt het mogelijk om bedieningspunten vanuit een koelmachine naar een externe locatie te schakelen. Compenseert het warmteverlies via de leidingen tussen de circulatiepomp en het controlepunt. Platina RTD-sensor met roestvrijstalen mantel. Rubberen koppeling met 25,4 mm Ø, verbindt mantel met flexibele kabel. De sondekabel eindigt in een vrouwelijke DB9-stekker.
Lengte×Ø: 152×4 mm