Koelcirculatiethermostaten voor extreem lage temperaturen
Leverancier: JULABO GmbH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9352755 9352753 9352752 9352756 9352793 9352791 9352790 9312681 9162681 9352755N150 9352755N 9352753N150 9352753N 9352752N150 9352752N 9352756N150 9352795N 9352796N 9352756N 9352793N 9352791N150 9352791N 9352790N150 9352790N
461-0496EA 24500 EUR
461-0496 461-1102 461-0495 461-0497 461-0500 461-0499 461-0498 461-0462 461-0404 461-0467 461-0459 461-1104 461-1103 461-0466 461-0458 461-0158 461-0465 461-1106 461-0460 461-0156 461-1105 461-0464 461-0468 461-0157
Koelcirculatiethermostaten voor extreem lage temperaturen
Circulatiethermostaten Gesloten circulatiesystemen Koelingscirculatoren
Koelcirculatiethermostaten voor extreem lage temperaturen, voor verwarming en koeling. De apparaten zijn geschikt voor externe temperatuurbeïnvloeding waarbij gelijktijdig een bewerking in het bad plaatsvindt. De apparaten hebben een bijzonder hoog verwarmings- en koelvermogen voor korte verwarmings- en koeltijden, zelfs bij grote volumes en externe systemen. FP-modellen hebben een proportionele koelingsregeling waarmee energiezuinig kan worden gewerkt en minder warmte wordt afgegeven aan de omgeving. Modellen met de aanduiding W zijn watergekoeld. Alle modellen hebben een handgreep enMore Product Information