Koel- en verwarmcirculatiethermostaten, serie CF
Leverancier: JULABO GmbH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9400330 9400331 9400341 9400340
461-3460EA 5200 EUR
461-3460 461-3461 461-3463 461-3462
Koel- en verwarmcirculatiethermostaten, serie CF
Circulatiethermostaten Gesloten circulatiesystemen Koelingscirculatoren
Compacte gekoelde/verwarmingscirculatoren die kan worden gebruikt op werkbladen of in een afzuigkap, ideaal voor temperatuurregeling van destillatieapparaat of mini-vestigingsinstallatie. Alle vier modellen beschikken over pompaansluitingen voor toepassingen met externe temperatuur en een badopening voor temperatuurregeling van kleine objecten rechtstreeks in het circulatiethermostaatbad. De maximale omgevingstemperatuur van +40 °C en luchtgekoelde ventilatie betekent dat de units kunnen in combinatie met andere apparatuur of rechtstreeks in een afzuigkap worden geplaatst.
De modellen CF30/CF40 zijn ideaal voor routinewerkzaamheden:
Werktemperaturen tot 150 °C met drukpomp
Spatwaterdicht toetsenbord
LED-temperatuurdisplay met exacte PID-temperatuurregeling
RS232-interface voor aansluiting op een pc
CF31 en CF41 zijn geschikt voor veeleisende toepassingen. De functies zijn dezelfde als bij CF30 en CF40, plus: 
Bedrijfstemperaturen tot +200 °C met krachtige, elektronisch instelbare druk- en aanzuigpomp
Helder VFD-display en interactief LCD-display met gebruiksaanwijzing
Zelfoptimaliserende cascadetemperatuurregeling ICC (Intelligent Cascade Control) en TCF (Temperature Control Features)
RS232/RS485-interface voor aansluiting op een pc en aansluiting van een externe PT100-sensor
Geïntegreerde programmeereenheid met 6x60 programmastappen, 3-puntskalibratie en vroegtijdige alarmering in geval van een te laag vloeistofniveau
Maximale pompcapaciteiten:
CF30, CF40: 15 l/min, 350 mbar druk
CF31, CF41: 22-26 l/min, 400-700 mbar druk, 200-400 mbar aanzuiging(met elektronisch instelbare pompcapaciteit).
Max. flow rate / max. pressure:
CF30, CF40: 15 l/min, 350 mbar pressure
Leveringsinformatie: geleverd inclusief slangaansluitingen. Voor de modellen CF31 en CF41 is een elektronische module met analoge aansluitingen als optioneel toebehoren leverbaar
Opgelet: Opmerking: koelvermogen bij +20, 0, -20 en -30 °C.