Kolonietellers, eCount™
Leverancier: HEATHROW
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
HS120000 HS15092ZP
710-0596EA 446 EUR
710-0596 710-0918
Kolonietellers, eCount™
Kolonietellers
The all-in-one eCount™ combines a multifunctional electronic counter and a Sharpie® pen for marking Petri dishes to prevent missing or double-counting colonies.
  • Vijfcijferig display
  • Bediening voor meerdere tellingen: tot 32 verschillende zones
  • Elke telling wordt door middel van een bieptoon of een LED-knippersignaal aangeduid
  • Werktemperatuur van 0 tot 50 °C
  • De lichte, ergonomoisch gevormde teller zorgt voor een eenvoudige hantering
Designed for rapid, accurate counts. Press the lock key to write with the Sharpie® pen without counting. The Sharpie® pen provides highly visible marks on both plastic and glass dishes. Counter accepts both fine and extra fine point Sharpie® pens. Easily change colours for separate counts.
Leveringsinformatie: Includes a three-volt CR1225 lithium battery, one fine-point Sharpie® pen and weighted stand. Five years warranty, battery not included in warranty.