Kleurcomparator-kits, Lovibond® System 2000
Leverancier: Tintometer
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Lovibond®
633-0152EA 2460 EUR
633-0152 633-0151 633-0022 633-0153 633-0021 633-0259 633-0024 633-0023
Kleurcomparator-kits, Lovibond® System 2000
Colorimeters Comparatorsets
Deze sets zijn verkrijgbaar voor veel van de vaak gebruikte kleurschalen en vormen een handig middel om de complete serie met benodigde apparatuur te bestellen. Elk systeem bevat:
  • Een visueel vergelijkingsinstrument dat het monster en de kleurenstandaard in hetzelfde gezichtsveld brengt zodat de kleuren nauwkeuriger kunnen worden vergeleken
  • Een selectie kleurenstandaarden: stabielgekleurde glasfilters in testschijven die voorgekalibreerd zijn voor directe metingen met een ingesteld meetbereik
  • Een gestandaardiseerde lichtbron voor op het werkblad, voor constante en uniforme lichtomstandigheden voor het vergelijken van kleuren en dus voor consistente en nauwkeurige metingen
  • Glaswerk van het juiste type en met de juiste lichtweglengte