Nessleriser Systeem, Lovibond® comparators met Pt-co/hazen/APHA schaal
Leverancier: Lovibond Tintometer
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
433290 433270
633-0150EA 2750 EUR
633-0150 633-0149
Nessleriser Systeem, Lovibond® comparators met Pt-co/hazen/APHA schaal
Colorimeters Comparatorsets
Voor het op kleur sorteren van heldere, lichtgele vloeistoffen zoals heldere oliën, chemicaliën, petrochemicaliën en water. De Nessleriser 1209 is met name ontworpen voor bedrijven die willen voldoen aan ASTM D 1209, waarin wordt voorgeschreven dat er een Nessleriser systeem moet worden gebruikt voor kleurvergelijking met gebruik van buizen van 100 ml, met de schaalverdelingsmarkering van 100 ml op 275 tot 295 mm vanaf de onderzijde van de buis.
Elk systeem bestrijkt een vastgesteld meetbereik en bevat.
  • Een visuele comparator met een lange lichtweglengte, wat zorgt voor een goede gevoeligheid en nauwkeurigheid bij het sorteren van lichtgekleurde monsters
  • Een selectie aan Pt-Co/APHA kleurstandaarden: stabielgekleurde glazen filters in testschijven die zijn voorgekalibreerd om direct Pt-Co-kleurenmetingen te geven voor ingestelde meetbereiken
  • Een gestandaardiseerde lichtbron voor op het werkblad, voor constante en uniforme lichtomstandigheden voor het vergelijken van kleuren en dus voor consistente en nauwkeurige metingen
  • Nessler cilinders met de juiste lichtweglengte