Verlichtingssystemen voor comparatoren
Leverancier: Lovibond
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
142050 171010 171020
705-0336EA 330.6 EUR
705-0336 705-0681 705-0682
Verlichtingssystemen voor comparatoren
Colorimeters Comparatorsets
Voor consistente en nauwkeurige metingen bij gebruik van Lovibond-comparatoren is het belangrijk een constante lichtbron te gebruiken om het monster te vergelijken met het glas.
Gestandaardiseerde verlichtingseenheid, Daylight 2000: Dit tafelmodel op netvoeding wordt gecorrigeerd ten opzichte van daglicht uit het noorden met een tungsten-halogeenlamp en een gekalibreerd correctiefilter voor de kleurtemperatuur. Dit garandeert uniforme lichtomstandigheden voor het vergelijken van kleuren, zodat consistent en nauwkeurige metingen mogelijk zijn bij gebruik van Lovibond-testschijven.