Toebehoren
Leverancier: Lovibond Tintometer
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
633-0174EA 184.9 EUR
633-0174 705-1041 633-0173 705-1043 633-0176 633-0175 633-0170 633-0172 633-0171 633-0178 633-0177 633-0179 705-0639 705-0638 705-0635 705-0634 705-0637 705-0636 705-0631 705-1049 705-1048 705-0633 705-0632 705-1045 705-1044 705-1047 705-1046 705-1052 705-1051 633-0165 705-1054 705-1053 705-1050 633-0167 633-0200 633-0166 633-0169 633-0168 633-0201 705-0648 705-0642 705-0641 705-0567 705-0644 705-0643 705-1056 705-1055 705-0640 633-0195 633-0198 633-0197 633-0192 633-0191 633-0194 705-1061 633-0193 705-1060 633-0199 TINT242801 705-0617 705-0616 705-0619 705-0618 705-0613 705-0612 705-0615 705-0614 TINT284130 633-0190 633-0185 633-0184 633-0187 633-0186 633-0181 633-0180 633-0183 633-0182 633-0189 633-0188 705-0903 705-0628 705-0627 705-0629 705-0668 705-0624 705-0623 705-0626 705-0625 705-1038 705-0620 705-0622 705-0621 705-1039
Toebehoren
Colorimeters Comparatorsets
Een breed scala van testschijven met een reeks graded glazen filters, die vooraf zijn gekalibreerd om direct testmeetwaarden weer te geven. De unieke functie van Lovibond® -testschijven is dat ze zijn uitgerust met gekleurde glazen filters die stabiel van kleur zijn en niet worden beïnvloed door UV-licht of extreme omgevingscondities.
  • Schijfcodes die beginnen met 'N' zijn voor gebruik met de Nessleriser 2150
  • Schijfcodes die beginnen met 'C' zijn voor gebruik met de Nessleriser 2250
  • Alle andere schijven zijn bedoeld voor gebruik met de Comparator 2000+
Bestelinformatie: hieronder vindt u de meest gebruikte schijven, andere schijven zijn op aanvraag beschikbaar. Raadpleeg voor informatie over reagentia en accessoires die zijn vereist voor bepaalde schijven de technische tabellen in de sectie 'Technical Services' op de Engelstalige website van Avantor: www.uk.vwr.com