Dewar-kolven met draaggreep, type B en B-E
Leverancier: KGW
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1211 1212 1213 1214 1221 1222 1223 1224 1932 1933 1935
478-4301EA 350 EUR
478-4301 478-4302 478-4303 478-4304 478-0765 478-0766 478-0733 478-0767 KGWA1932 KGWA1933 KGWA1935
Dewar-kolven met draaggreep, type B en B-E
Dewars en cryogene vaten
Verzilverd borosilicaatglas met metalen beschermhuls met blauwe coating (B) of roestvrij staal (B-E). Voor opslag en transport van vloeibare stikstof, droog ijs en temperatuurgevoelige goederen.
  • Robuust ontwerp
  • Inclusief geïsoleerde deksel vastgehouden door twee veerklemmen
  • Met aluminium handvat
Veiligheidswaarschuwing: Er moet een klein gaatje worden geboord in het deksel als droog ijs of vloeibare stikstof moeten worden opgeslagen met het deksel erop.
Safety note: A small hole must be drilled in the lid if dry ice or liquid nitrogen are to be stored with the lid in place.