Snelverassers
Leverancier: GESTIGKEIT HARRY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SVR/E SVD95P
458-2311EA 2090 EUR
458-2311 458-2321
Snelverassers
Destructiesystemen Mineralisatiewerkstations
Rapid incinerator for individual and mass incineration of solid and liquid samples. Temperature range up to 950 °C.
  • Bovenste niveau met 8 openingen met Ø 35 mm voor porseleinen kroezen met een max. Ø van 50 mm
  • Veiligheidsschakelaar voor het uitschakelen van de verwarming wanneer de verbrandingskamer wordt geopend, schakelt weer in als de kamer wordt gesloten
Stainless steel, rust-proof top and housing.
120 min./continuous operation timer with audible signal for process end.
Elektronische temperatuurinstelling, verwarmingsspanning traploos instelbaar van 15 tot 220 V.
l×d×h: 450×180×310 mm
Voeding 220 - 240 V/50 - 60 Hz/2,5 kW