Digitale buretten, Eppendorf Top Buret™
Leverancier: EPPENDORF
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4965000.017 4965000.025
613-3667EA 990 EUR
613-3667 613-3668
Digitale buretten, Eppendorf Top Buret™
Buretten
Variabel volume.
  • Continue dosering van 0,01 tot 999,9 ml door het draaien van de wieltjes: in stappen van 2,5 ml per volledige slag voor het Top Buret M model en 5 ml per slag voor het Top Buret H model
  • Veiligheidsventiel voor het voorvullen zonder verlies van reagens
  • Afgiftebuis kan 360° worden gedraaid en verticaal (10 - 200 mm) en horizontaal (142 - 220 mm) worden aangepast
  • Verbinding voor droogbuis - beschikbaar als optie
  • Stroom wordt geleverd door batterijen van lange levensduur met laadstatusweergave
Voor veilige, eenvoudige, nauwkeurige enMore Product Information