Gecombineerde Kjeldahl-mineralisatie- en distillatieverlopen
Leverancier: Gerhardt
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
705-0480EA 0 EUR
705-0480 705-0479
Gecombineerde Kjeldahl-mineralisatie- en distillatieverlopen
Destillatiesystemen Kjeldahl-destillatiesystemen
Apparaat met twee niveaus voor zes mineralisaties en zes distillaties.
  • Warmte wordt geproduceerd door een plaatgradiënt met zes plaatsen
  • Mineralisatieverloop met afvoerkamer
  • Maximaal 650 °C voor type KI13/26, vermogen 2×400 V, 3N, 6960 W
b×d×h: 970×470×1820 mm
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met afvoerbuisjes, aansluitingen, watercel en wateraspirator.