Ring en kogel van Gravesande
Leverancier: Breukhoven
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
761-0064EA 0 EUR
761-0064
Ring en kogel van Gravesande
Educatief materiaal Educatief materiaal over fysica Leeractiviteiten voor warmte/thermodynamica
Diameter kogel: 25 mm, diameter ring: 25 mm.
  • Lengte: 190 mm
Staaf met ring