Opgeloste zuurstofsensoren, CellOx® / DurOx®
Leverancier: WTW
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
201533 201545 201546 201570
715-2917EA 1057 EUR
715-2917 664-0511 662-0391 664-0512
Opgeloste zuurstofsensoren, CellOx® / DurOx®
Elektroden Elektroden voor opgeloste zuurstof
Galvanische opgeloste zuurstofsensoren voor universeel gebruik (CellOx®) of gebruik op locatie (DurOx®).
  • Membraanbedekte sensoren
  • Gebruiksvriendelijk en gaan lang mee
CellOx® 325 is een opgeloste zuurstofsensor met geïntegreerde temperatuurcompensatie en controle op membraanlekkage, die gebruikt kan worden in het labo en op locatie. De functies zijn onder meer een snelle reactietijd (t99<60 s) en onderhoudsarm gebruik. De toepassingsgebieden zijn oppervlaktewater, metingen in afvalwaterzuiveringsinstallaties, BZV-metingen, maar ook industriële enMore Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable