Voedingseenheden, EV2xx-serie
Leverancier: CONSORT
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
EV2650 EV2310 EV3020 EV3020-CH EV3020-UK EV2310-CH EV2650-CH EV2650-UK
730-1139EA 1290 EUR
730-1139 730-1122 730-1113 730-1114 730-1115 730-1123 730-1140 730-1141
Voedingseenheden, EV2xx-serie
Stroombronnen
Een complete serie stroombronnen voor elektroforesetoepassingen, waaronder DNA-sequencing, flatbed iso-electric focussing, horizontale en verticale gels, elektro-elutie, Western blotting en halfdroge blotting.
  • Bij alle modellen kan de methode worden geprogrammeerd, met maximaal 9 verschillende programma's met elk 9 stappen
  • Werking op timer of volt-uur: als het aftellen naar de geselecteerde waarde is voltooid, klinkt er een alarm en beëindigt de microcomputer de run automatisch
  • Elk model kan het gedrag van alle parameters voortdurend bewaken om te voorkomen dat er depletie van de buffer in de elektroforesetank optreedt door beëindiging van de run wanneer er abnormale wijzigingen optreden
  • Gegevensregistratie: voor het opslaan van maar liefst 3600 uitvoerwaarden (spanning, stroom en vermogen, tijd of volt-uur) inclusief programmanummer en stap
  • Alle voedingseenheden kunnen worden bestuurd door een computer met behulp van speciale opdrachten
Er kunnen maximaal negen verschillende programma's, elk met negen stappen, voor veelgebruikte parameters in het niet-vluchtige geheugen worden opgeslagen om later weer op te halen. Alle eenheden lezen de spanning in stappen van 1 V, de stroom in stappen van 1 mA en het vermogen in stappen van 1 W. Elke stap kan de volgende oproepen, waardoor een flexibele meerstapsfunctie wordt gevormd voor speciale technieken. Parameters van de actieve stap kunnen tijdelijk worden gewijzigd zonder de run te onderbreken. Alle modellen bieden tevens de mogelijkheid tot handmatig programmeren, automatische cross-over en automatisch herstel na een stroomstoring.
Bestelinformatie: Worden geleverd met handleiding en netsnoer. Modellen EV232, EV233 en EV262 bevatten drie extra paar adapters van ²/₄ mm (E200).