VWR® Mini Gel II-, elektroforesesysteem
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
700-0003EA 987 EUR
700-0003 700-0005 700-0004
VWR® Mini Gel II-, elektroforesesysteem
Elektroforesesystemen Horizontale gelelektroforesesystemen
Mini Gel II is een compleet elektroforesesysteem, dat alle componenten omvat die nodig zijn om horizontale gels te gieten en te laten lopen: geltrays, kammen, gietstandaard, geltank en digitale voeding.
  • De migratietank en geltrays zijn gegoten voor lekvrije prestaties en een lange levensduur, en het deksel van de gelbox is geventileerd om de warmte af te voeren tijdens elektroforese
  • De stroomvoorziening kan eenvoudig worden losgekoppeld van de gelbox, zodat de gelbox kan worden gereinigd
  • Modus- en pijltoetsen op het membraantoetsenbord maken programmeren eenvoudig, waarbij alle parameters worden weergegeven op een groot digitaal display
  • Gietsets zijn ontworpen voor het gieten van gels zonder het gebruik van tape of afstandhouders, en gietbakken zijn voorzien van meerdere sleuven om kammen op hun plaats te houden
  • Elektroden bevinden zich in cassettes om ze tegen beschadiging te beschermen
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met gelreservoir, geïntegreerde stroombron en een standaardgelgietset. De standaardgietset bevat een geldrager van 12,5×13 cm, 2 gelbakjes van 12,5×6 cm, 4 kammen van 1 mm met 14/28 tanden en een gietstandaard. De optionele microgietset bevat 4 uv-transparante geldragers van 6×6 cm, 2 kammen van 1 mm met 5/8 tanden en een gietstandaard.