Grote horizontale gel-elektroforesesystemen, Owl™ A2 en A5
Leverancier: THERMO OWL SCIENTIFIC
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A2-BP A5
730-0154EA 1750 EUR
730-0154 730-0103
Grote horizontale gel-elektroforesesystemen, Owl™ A2 en A5
Elektroforesesystemen Horizontale gelelektroforesesystemen
Het Owl A2 horizontale gelelectroforese systeem is een eenvoudig, handig en snel systeem voor gedetailleerde DNA/RNA-analyse van meerdere monsters. Het is met of zonder buffervervangingspoorten beschikbaar. Het grote gelsysteem Owl A5 met ingebouwde recirculatie voorkomt de vorming van pH en ionische gradiënten voor uniforme reproduceerbare resultaten met hoge resolutie. De Owl A5 is ideaal voor lange runs, meerdere monstersets en RNA-gels. Het systeem voorkomt bovendien ongelijke migratie, vervorming van banden of scheiding van pH-afhankelijke geglycosyleerde RNA-moleculen.