FlashGel™-systemen
Leverancier: LONZA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
57023 57026 57032 57029 57031 57067 57051
733-1611EA 249 EUR
733-1611 733-1610 733-1615 733-1613 733-1614 LONZ57067 LONZ57051
FlashGel™-systemen
Elektroforesesystemen Horizontale gelelektroforesesystemen
FlashGel™-systeem voor DNA biedt een snelle methode voor het scheiden van DNA en het volgen van de DNA-migratie. Het systeem bestaat uit gesloten, voorgegoten agarose FlashGel™ DNA-cassettes voor eenmalig gebruik en een elektroferese eenheid met ingebouwde transilluminator (FlashGel™ Dock) die zowel voor scheiding als detectie zorgt.
  • Scheidt DNA-fragmenten 10 bp tot 4 Kb in 2 tot 7 minuten
  • Gelruns kunnen op het werkblad worden bewaakt, in realtime zonder UV-licht
  • Minimaal 5 maal gevoeliger dan gels die gekleurd zijn met ethidiumbromide
Certificaten: More Product Information